1481226
USP
Oxaliplatin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)dinitratoplatinum(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxaliplatin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C6H12N2.2NO3.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;/h5-8H,1-4H2;;;/q-2;2*-1;+4
IXGZKDPDRONRDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Oxaliplatin
- Oxaliplatin for Injection
- Oxaliplatin Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3