404322
Dichloro(1,2-diaminocyclohexane)platinum(II)
Sinonimo/i:
(1,2-Diaminocyclohexane)platinum(II) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2.2ClH.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
PNNCIXRVXCLADM-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?