Documenti fondamentali
275816
Sigma-Aldrich
cis-Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
98%
Sinonimo/i:
cis-Dichlorobis(benzonitrile)platinum
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CN)2PtCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
224 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Asymmetric hydroformylation reactions
  • Allylation reactions
  • Carbene insertion into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation reactions
  • Hydrosilylation reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2