Key Documents
921041
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II)
≥99.9%
About This Item
Formula condensata:
PtCl2(C6H5CN)2
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9%
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II) is commonly used as a precursor to synthesize organoplatinum (II) complexes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)