244929
Dichloro(ethylenediamine)platinum(II)
99%
Sinonimo/i:
Dichloro(1,2-diaminoethane)platinum, Dichloro(1,2-ethanediamine)platinum, Platinum ethylenediamine dichloride
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pt/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
LMABILRJNNFCPG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?