346721
(1R,2R)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane
98%
Sinonimo/i:
(1R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −25°, c = 5 in 1 M HCl
Stringa SMILE
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Applicazioni
- Chiral C2-symmetric diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide ligands by reacting with diphenylphosphinic chloride and diphenylthiophosphinic chloride, respectively.
- Bis-urea and the amino-thiourea ligands by reacting with isocyanates and isothiocyanates, respectively.
- Biologically active chiral palladium(II) and platinum(II) complexes.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?