1350603
USP
Isopropyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isopropyl palmitate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Isopropyl Isostearate
- Isopropyl Myristate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)