1350400
USP
Isopropyl myristate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isopropyl myristate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
193 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
~3 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
>302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)