1222400
USP
Disodium 5′-uridylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Uridine 5′-monophosphate disodium salt, 5′-UMP-Na2, U 5′-P, UMP, Uridylic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
uridine 5'-monophosphate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
KURVIXMFFSNONZ-WFIJOQBCSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)