1187229
USP
Dichloroaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4-Dichloroaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Produttore/marchio commerciale
USP
P. eboll.
272 °C (lit.)
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135.00 °C - closed cup