8.18708
Formaldehyde solution
37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Sinonimo/i:
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Formaldehyde solution 37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C (Formaldehyde)
Limite di esplosione
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
Concentrazione
36.5-38.0% (acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
P. eboll.
93-96 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-15 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
- Lymph node harvesting in colon cancer: The practical application of Formaldehyde solution 37% in lymph node harvesting after laparoscopic surgery for colon cancer showcases its role in improving diagnostic accuracy and treatment outcomes (Nguyen et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 36.5 - 38.0 %
Density (20 °C): 1.084 - 1.090 g/ml
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C