Key Documents
1.04002
SAFC
Soluzione di formaldeide
37%, EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352114
Descrizione
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C (Formaldehyde)
Limite di esplosione
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
Concentrazione
36.5-38% (iodometric)
37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
P. eboll.
93-96 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-15 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Disponiamo di un′ampia gamma di materie prime critiche di alta qualità nonché della documentazione e dell′esperienza tecnica necessarie per assistere i nostri clienti nel processo di adeguamento ai più severi requisiti normativi. Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® supera l′esame delle più rigorose procedure di controllo della qualità.
Applicazioni
La formaldeide può essere usata nella produzione dei vaccini per inattivare i virus.
Linkage
Rimpiazza: 1.04002.2507; 1.04002.9187
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4