112151
2,4-Dichloroaniline
99%
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorophenylamine, 4-Chloro-2-chloroaniline
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Phototransformation of 2,4-Dichloroaniline: Studies the phototransformation of 2,4-Dichloroaniline in freshwater environments, crucial for understanding its environmental degradation and implications for water purification technologies (Ucun et al., 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?