Key Documents
D55504
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroaniline
≥98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.02
Beilstein:
775084
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Olivia X H Ong et al.
Ultrasonics sonochemistry, 26, 399-407 (2015-02-03)
Application of high intensity ultrasound has shown potential in the production of Maillard reaction odor-active flavor compounds in model systems. The impact of initial pH, sonication duration, and ultrasound intensity on the production of Maillard reaction products (MRPs) by ultrasound