Documenti fondamentali
D24404
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
98%
Sinonimo/i:
DAP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Beilstein:
108513
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
285 °C (lit.)
Punto di fusione
117-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)