P6001
p-Phenylenediamine
98% (GC)
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
1.08 mmHg ( 100 °C)
Descrizione
anti-fade reagent
Saggio
98% (GC)
P. ebollizione
267 °C (lit.)
Punto di fusione
138-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to evaluate its sensitization potential in vitro in langerhans-like dendritic cells and autologous T cells
- to treat the dorsal sides of the ears of mice, to study its systemic immunological effects
- in glycerol to coverslip coronal sections in the attempt to count Aβ plaques
Anti-fade reagent is added to the mounting medium in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?