120871
Terephthaloyl chloride
≥99%, flakes
Sinonimo/i:
Terephthalic acid chloride, Terephthaloyl dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Stato
flakes
P. ebollizione
266 °C (lit.)
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
120871-1KG | 4061825590967 |
120871-250G | 4061838716651 |
120871-5G | 4061831828214 |