S6452
Succinyl chloride
95%
Sinonimo/i:
Succinic acid dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
190 °C (lit.)
95-96 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15-18 °C (lit.)
Densità
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?