Documenti fondamentali
1091040
USP
Caprylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Octanoic acid, Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Beilstein:
1747180
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 78 °C)
Famiglia di API
caprylic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Punto di fusione
15-17 °C (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Caprylic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Sodium Caprylate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Decanoic acid analytical standard
Supelco
21409
Decanoic acid
Hexanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
153745
Hexanoic acid
Lauric acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356949
Lauric acid
Decanoic acid ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C1875
Decanoic acid
Hexanoic acid analytical standard
Supelco
21529
Hexanoic acid
Lauric acid ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261408
Lauric acid
Decanoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W236403
Decanoic acid
Valeric acid ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
Valeric acid
Acido oleico ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico