1025737
USP
Aminolevulinic acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Dioxo-2-isoindolinelevulinic acid methyl ester, Methyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-4-oxopentanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aminolevulinic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3