Y0002169
Nomegestrol acetate impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nomegestrol, 17-Hydroxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
megesterol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-12-10-18-16(15-5-4-14(23)11-17(12)15)6-8-20(3)19(18)7-9-21(20,24)13(2)22/h10-11,15-16,18-19,24H,4-9H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
KZUIYQJTUIACIG-YBZCJVABSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)