Y0002055
Fingolimod hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
fingolimod
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 110 mg
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Solubilità
water: 100-1000 g/L
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Organi bersaglio
Immune system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)