Key Documents
SAAR5822820
Bicarbonato di sodio
univAR, Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Formula condensata:
NaHCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.01
Beilstein:
4153970
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822820EM)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)