Documenti fondamentali
1.09535
Supelco
Strisce indicatrici di pH universali, pH 0-14
non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinonimo/i:
Strisce indicatrici di pH, pH 0-14, indicatore universale, Strisce indicatrici di pH, pH 1-14, indicatore universale
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
Nome del prodotto
Strisce indicatrici di pH universali, pH 0-14, non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, for use with MQuant® StripScan App
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for ISO 21675 2019
suitable for SM 5210
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Caratteristiche
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Intervallo di pH
0-14
Compatibilità
for use with MQuant® StripScan App
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Le strisce indicatrici per pH MQuant sono adatte per tutti i mezzi che si possono incontrare nel corso delle analisi ambientali e dei controlli sulle linee di produzione industriali. Il nostro metodo di fabbricazione esclusivo assicura a queste strisce indicatrici vantaggi sostanziali rispetto alle cartine classiche: poiché l′indicatore è legato al supporto, le strisce non lo rilasciano e possono, quindi, restare anche a lungo nel campione da testare senza contaminarlo. L'uso di queste strisce reattive è piuttosto semplice: il valore del pH viene misurato in modo semiquantitativo, confrontando visivamente le quattro zone di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala di colori fino a trovare l′esatto accoppiamento. Le ingegnose confezioni Safetyedge garantiscono una conservazione sicura delle strisce reattive e ne facilitano il prelievo. Per l′analisi di altri parametri che richiedono un intervallo di pH del campione ben preciso (ad es. Spettroquant, vedere le istruzioni per l'uso), si consiglia di utilizzare le strisce reattive per pH MQuant come test preliminare.
senza rilascio di colorante pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MQuant®
Linkage
Sostituisce: 9590-1; 9590-3; 9590
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Phosphorus (total) in dairy products - Photometric determination using the Phosphorus molybdenum blue method subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Vedi tutto
Contenuto correlato
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation