Documenti fondamentali
1.09542
Supelco
Strisce indicatrici di pH, pH 4,0-7,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 4.0-7.0, MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce indicatrici di pH, 4,0 - 7,0, Strisce indicatrici di pH, pH 4,0 - 7,0
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Caratteristiche
non-bleeding
Intervallo di pH
4.0-7.0
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
I test per pH MQuant sono adatti per tutti i terreni utilizzati nell′analisi ambientale e per i controlli sulle linee di produzione industriali. Il nostro particolare metodo di produzione assicura alle strisce di indicatore del pH vantaggi decisivi rispetto ai classici indicatori su carta; infatti, poiché non rilascia il colorante, la striscia può essere lasciata nel campione da testare senza che questo venga contaminato. L′uso di queste strisce reattive è semplice: il valore del pH viene misurato in modo semiquantitativo confrontando visivamente le zone di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala di colori, facendo combaciare perfettamente il colore della reazione. Le ingegnose confezioni Safetyedge garantiscono una conservazione sicura delle strisce reattive e ne facilitano il prelievo. Per testare altri parametri che richiedono un intervallo di pH specifico del campione (ad es. Spettroquant, vedere le istruzioni d′uso), si consiglia di utilizzare le strisce reattive per pH Mquant come test preliminare.
senza rilascio di colorante pH 4,0 - 4,4 - 4,7 - 5,0 - 5,3 - 5,5 - 5,8 - 6,1 - 6,5 - 7,0 MQuant®
Linkage
Sostituisce: 9582-1; 9582-3; 9582
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1