Key Documents
PHL10014
6-Paradol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-Paradol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, Paradol, [6]-Gingerone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)