88787
Zingerone
analytical standard
Sinonimo/i:
Vanillylacetone, Zingerone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-41 °C (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)