BP644
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 4-(acetylamino)salicylate, Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethopabate
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c1cc(c(cc1)C(=O)OC)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)