44519
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh, strongly acidic
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh
Descrizione
cross-linkage 8%
Livello qualitativo
Stato
beads
Umidità
50-58%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid functional group
Dimensione particelle
200-400 mesh
Capacità
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
Stringa SMILE
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?