Documenti fondamentali
1.05221
Supelco
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Livello qualitativo
Stato
resin
Temp. autoaccensione
>500 °C
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SCX
Dimensione particelle
90-250 μm
Capacità
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
Densità
0.800 g/cm3 at 20 °C
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Description: light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Note legali
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3