BP444
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clomethiazole, thiamine
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.550 (lit.)
P. eboll.
135 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)