PHR2207
Thiamine Thiocarbamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(3RS)-3-[[[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]thiocarbamoyl]sulfanyl]-4-oxopentyl acetate (ketodithiocarbamate), Thiamine Impurity H
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
thiamine
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H20N4O4S.CH3NOS/c1-8(19)12(4-5-22-10(3)20)23-14(21)17-7-11-6-16-9(2)18-13(11)15;2-1(3)4/h6,12H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,15,16,18);(H3,2,3,4)/p-1
CGOPORLNMBHBEL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)