Y0001749
Thiamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Thiamine hydrochloride, Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
thiamine
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Thiamine is a water-soluble vitamin-B complex, naturally available in fruits, vegetables and poultry.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)