BP1224
Acido etilendiamminotetraacetico
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
edta
Forma fisica
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)