S0700000
Sodium calcium edetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid calcium disodium salt, EDTA calcium disodium salt, Edathamil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
edta
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
SHWNNYZBHZIQQV-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)