BP1190
Fluvoxamine impurity D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluvoxamine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCOC
InChI
1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
VYKSRLDHXQURKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)