Key Documents
605786
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
About This Item
Formula condensata:
13CH3(CH213CH2)7CO2H
Peso molecolare:
264.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1
IPCSVZSSVZVIGE-ZXWYYLDKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)