Y0000916
Fluvoxamine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluvoxamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCOC
InChI
1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
VYKSRLDHXQURKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)