Documenti fondamentali
94110
Supelco
Xanthofilla
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Carotene-3,3′-diolo, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diolo, Luteina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H56O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.87
Beilstein:
2068547
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Carotenoide alimentare senza attività vitaminica A. Aumenta la concentrazione del pigmento maculare nell′occhio e può migliorare la funzione visiva.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)