PHR1699
Xanthofilla
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
α-Carotene-3,3′-diolo, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diolo, Luteina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1370804
Famiglia di API
lutein
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 3x100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Descrizione generale
Lutein is an oxygenated derivative of hydrocarbon carotenoids present in dark green and leafy vegetables. It acts as a lipophilic drug (logP 7.8) which is majorly utilized for the prevention of age-related macular degeneration (AMD), cataracts, and other blinding disorders.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Lutein, analytical standard
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
Contenuto correlato
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll