Documenti fondamentali
79766
Supelco
Lutein solution
1 mg/L in ethanol, analytical standard
Sinonimo/i:
β,ε-Carotene-3,3′-diol, Xanthophyll solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H56O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1 mg/L in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.361-1.363
Assorbanza UV
λ: 441-451 nm Amax
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Descrizione generale
Lutein is a carotenoid, found in human serum and is also present in retina and macula lenses.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
α-Carotene analytical standard
Supelco
50887
α-Carotene
Capsanthin ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
19081
Capsanthin
USP
USP
1044200
Astaxanthin (synthetic)
Canthaxanthin (trans) analytical standard
Supelco
32993
Canthaxanthin (trans)
β-Carotene synthetic, ≥93% (UV), powder
Sigma-Aldrich
C9750
β-Carotene
α-Carotene ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
40395
α-Carotene
Lutein, but not alpha-tocopherol, supplementation improves visual function in patients with age-related cataracts: a 2-y double-blind, placebo-controlled pilot study.
Olmedilla B, et al.
Nutrition, 19(1), 21-24 (2003)
E J Johnson et al.
The American journal of clinical nutrition, 71(6), 1555-1562 (2000-06-06)
Lutein and zeaxanthin are the only carotenoids in the macular region of the retina (referred to as macular pigment [MP]). Foods that are rich in lutein and zeaxanthin can increase MP density. Response to dietary lutein and zeaxanthin in other