Documenti fondamentali
29443-U
Supelco
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 0.2 mL (200 μL), clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass insert (with plastic bottom spring)
Descrizione
Mandrel precision point
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
6 mm × 29 mm
Volume
0.2 mL (200 μL)
Raccordi
thread for 8 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)