Key Documents
33320-U
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial
Descrizione
closure (not included)
Confezionamento
pkg of 200 ea
D.E. × alt.
8 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccordi
plug for 8 mm
Descrizione generale
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Please order your closure separately.
Note legali
Waters is a registered trademark of Waters
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)