Z291994
WISP™ 96-position autosampler vials
volume 1 mL, clear glass vial, pkg of 250 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
low-density polyethylene closure
Caratteristiche
closure type polyethylene cap
Confezionamento
pkg of 250 ea
D.E. × alt.
8 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccordi
plug for 8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
8 × 40mm, 1mL vol. Constructed of clear borosilicate glass. Vials come with LDPE snap-plug caps.
Note legali
WISP is a trademark of Waters
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291994-5X1PAK | |
Z291994-1PAK | 4061832326627 |
Z291994-4X1PAK | |
Z291994-5PAK |