29171-U
Tappi per flaconcini con ghiera, BiMetal (magnetici), 20 mm, con setti in PTFE/slicone, conf. da 100
red seal, septa (blue PTFE/white silicone), diam. × thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
red seal
septa (blue PTFE/white silicone)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diam. × spessore
20 mm × 3 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp seal vial
Descrizione generale
I tappi in BiMetal sono di stagno e alluminio e sono più facili da crimpare rispetto ai sigilli in stagno da 20 mm. La superficie di sigillatura è in alluminio e il diametro interno è di stagno per fornire la superficie magnetica. Questi tappi sono disponibili in una serie di colori.
Altre note
Per rimuovere il sigillo crimpato bimetallico si raccomanda di usare lo stappatore a tenaglia (numero del prodotto 33283) Grazie alla sua meccanica, in questa applicazione lo stappatore a tenaglia è più conveniente e funziona meglio dello stappatore a mano (n/p 33283).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)