Key Documents
SCME004
Sigma-Aldrich
Kit di terreno di coltura EndoGRO-MV completo
Sinonimo/i:
Terreno EndoGRO
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
NACRES:
NA.32
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
input
endothelial cells
Descrizione generale
Le formulazioni dei terreni EndoGRO forniscono un ambiente di coltura cellulare ottimale per molti tipi di cellule endoteliali, tra cui le HUVEC, cellule endoteliali dell'aorta e altre cellule endoteliali umane sia di grandi vasi sanguigni sia microvascolari. Questi terreni di coltura hanno dimostrato la capacità di far crescere le cellule endoteliali a velocità pari o superiori a quelle dei terreni contenenti siero disponibili in commercio, pur mantenendo un'eccellente morfologia cellulare. Per garantire una maggiore stabilità, i terreni sono confezionati in un involucro termoretraibile appositamente progettato per schermare i raggi UV; dotato di un indicatore di temperatura, aiuta a prevenire la contaminazione. I terreni di coltura EndoGRO non contengono agenti antimicrobici né rosso fenolo, componenti che possono causare stress cellulare ed effetti di mascheramento che potrebbero interferire con i risultati sperimentali. Quattro diverse formulazioni consentono di soddisfare le varie applicazioni e i requisiti delle colture cellulari.
Applicazioni
Il kit di terreno di coltura EndoGRO-MV è una formulazione di siero al 5% circa per la coltura di cellule endoteliali microvascolari umane. Questo terreno di coltura non contiene VEGF.
EndoGRO-MV è una formulazione di siero al 5% circa per la coltura di cellule endoteliali microvascolari umane. Non contiene VEGF.
Componenti
  • Terreno basale EndoGRO (SCME-BM)
  • Kit di supplemento (SCME004-S)
Stoccaggio e stabilità
Conservare il terreno basale (SCME-BM) a 2 - 8ºC. Benché la speciale confezione protettiva contro i raggi UV protegga il terreno di coltura EndoGRO dai danni causati dalla luce, gli utilizzatori devono evitare di esporre il prodotto alla luce per periodi prolungati. Conservare il kit di supplemento (SCME004-S) a -20 ºC.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.