Documenti fondamentali
CLS353144
Corning® Falcon® Cell Culture Multi-Flask
capacity 1750 mL, 5-layer, cap, vented
Sinonimo/i:
Cell Culture Multi-Flask, Corning Multi-Flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
cap vented
Produttore/marchio commerciale
Corning 353144
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Capacità
1750 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3531444065269079255