Documenti fondamentali
508438
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22 mm × 45 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass vial
round bottom
Descrizione
beveled finish
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
22 mm × 45 mm × 12.5 mm
Volume
10 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with PerkinElmer
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)