27373
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Prodotti consigliati
Materiali
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diam. sigillo
11 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)