Key Documents
24081
Supelco
Colonna GC capillare SUPELCOWAX 10
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiali
fused silica
agenzia
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametri
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
Applicazione: Basata su una delle fasi polari più usate, Carbowax 20M è una colonna polare adatta alle analisi di solventi, esteri metilici degli acidi grassi (FAME), alimenti, aromi e fragranze, alcoli e sostanze aromatiche. È inoltre un′ottima scelta quando si necessiti di una colonna polare per scopi generici.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G16.
Fase:
  • Legata
  • Poli(etilenglicole)
Limiti di temperatura
  • ≤Diam. int. 0,32 mm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da 35 °C a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
La colonna capillare per GC SUPELCOWAX 10 può essere usata per analizzare la componente lipidica del grasso del latte al fine di dimostrarne i benefici per la salute. Può essere usata anche per la separazione ad alta risoluzione dei bifenili policlorurati per mezzo della gascromatografia bidimensionale completa.
Altre note
Disponiamo di una varietà di accessori per cromatografia, incluse le siringhe analitiche
Note legali
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
L W Getzin et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 72(2), 361-364 (1989-03-01)
A method for extraction, cleanup, and simultaneous gas chromatographic detection of carbofuran, metalaxyl, and simazine in soils has been developed. Pesticide residues were extracted from soil with acetone containing 10% 0.2M HCl-KCl buffer (pH 2.0), cleaned up with methylene chloride-carbonate
Yonghong Zhu et al.
Food chemistry, 109(4), 899-908 (2008-08-15)
A gas chromatography electron capture detector (GC-ECD) using the standard addition method was developed for the determination of acrylamide in heat-processed foods. The method entails extraction of acrylamide with water, filtration, defatting with n-hexane, derivatization with hydrobromic acid and saturated
Andréa Figueiredo Procópio de Moura et al.
Archivos latinoamericanos de nutricion, 52(2), 207-211 (2002-08-20)
The objective of this study was to describe the fresh cooled pink-shrimp (Penaeus brasiliensis and Penaeus paulensis) lipid. The total lipid content was 1.13 +/- 0.09 g/100 g while fatty acid profile showed 32.9% saturated, 20.4% monounsaturated and 40.5% polyunsaturated.
J J Myher et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 15(2), 111-121 (1987-11-01)
The 5 alpha-stanol-3 beta-ol analogs of cholesterol, campesterol and beta-sitosterol along with many other sterol types were resolved using a Supelcowax 10 (Bonded Carbowax PEG 20M) fused silica capillary column (15 m x 0.25 mm). Unlike non-polar capillary columns, the
Mostofa Jamal et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 798(1), 155-158 (2003-11-25)
The subject of the present paper is the simultaneous determination of ethanol (EtOH) and acetaldehyde (AcH) concentrations in the striatum of freely moving rats using an in vivo microdialysis followed by head-space gas chromatography (GC). Major operation conditions of GC
Protocolli
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Chromatograms
suitable for GC